Learn More
1-(Adamantan-1-il)-3-(prop-2-enoil)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Adamantan-1-yl)-3-(prop-2-enoyl)urea |
| CAS | 852399-58-7 |
| Fórmula molecular | C14H20N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-2-12(17)15-13(18)16-14-6-9-3-10(7-14)5-11(4-9)8-14/h2,9-11H,1,3-8H2,(H2,15,16,17,18) |
| SMILES | C=CC(=O)NC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| Nombre IUPAC | N-(1-adamantilcarbamoil)prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 248.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.1525 |