Learn More
1-Acetilpireno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15177432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15177432 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 15177432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449300050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylpyrene
CAS 3264-21-9
Punto de fusión 86.0°C to 89.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H12O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-acetylpyrene, ethanone, 1-1-pyrenyl, 1-pyren-1-yl ethanone, ethanone,1-1-pyrenyl, acetylpyrene, 1-1-pyrenyl ethanone #, acmc-1cs50
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI KCIJNJVCFPSUBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
Nombre IUPAC 1-piren-1-iletanona
Peso molecular (g/mol) 244.29
PubChem CID 96251
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.29
Porcentaje de pureza 97%