Learn More
1-Acetilpireno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453247 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 15453247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22483.88
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3264-21-9 | C18H12O | 244.293 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylpyrene
CAS 3264-21-9
Punto de fusión 86°C to 89°C
Fórmula molecular C18H12O
Número MDL MFCD00021663
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-acetylpyrene, ethanone, 1-1-pyrenyl, 1-pyren-1-yl ethanone, ethanone,1-1-pyrenyl, acetylpyrene, 1-1-pyrenyl ethanone #, acmc-1cs50
Clave InChI KCIJNJVCFPSUBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
Nombre IUPAC 1-piren-1-iletanona
Peso molecular (g/mol) 244.293
PubChem CID 96251
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.29
Porcentaje de pureza 97%