Learn More
Ácido 1-acetilpiperidina-4-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457477 100 g 100 g
11437477 5 g 5 g
11447477 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15606.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25503-90-6 | C8H12NO3 | 170.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25503-90-6
Fórmula molecular C8H12NO3
Peso molecular (g/mol) 170.19
Número MDL MFCD00023706
Clave InChI WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetylisonipecotic acid, 1-acetyl-4-piperidine carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl, n-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl-piperidine-4-carboxylic acid, maybridge1_003128, 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid,, acetylisonipecotic acid, acmc-209gkl
PubChem CID 117255
Nombre IUPAC ácido 1-acetilpiperidina-4-carboxílico
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 180°C to 184°C
Cantidad 100 g
Beilstein 389577
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.19
Porcentaje de pureza ≥98%