Learn More
Ácido 1-acetilpiperidina-4-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437477 5 g 5 g
11447477 25 g 25 g
11457477 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15606.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25503-90-6 | C8H12NO3 | 170.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25503-90-6
Fórmula molecular C8H12NO3
Peso molecular (g/mol) 170.19
Número MDL MFCD00023706
Clave InChI WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetylisonipecotic acid, 1-acetyl-4-piperidine carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl, n-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl-piperidine-4-carboxylic acid, maybridge1_003128, 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid,, acetylisonipecotic acid, acmc-209gkl
PubChem CID 117255
Nombre IUPAC ácido 1-acetilpiperidina-4-carboxílico
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 180°C to 184°C
Cantidad 5 g
Beilstein 389577
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.19
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.