Learn More
Cloruro de 1-acetilpiperidina-4-carbonilo, 97 %, puede contener hasta alrededor de 1 M libre de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11314995 5 g 5 g
11304995 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18426.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59084-16-1 | C8H12ClNO2 | 189.639 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59084-16-1
Fórmula molecular C8H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 189.639
Número MDL MFCD02094017
Clave InChI OHCPVLJEAHBMEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetylisonipecotoyl chloride, n-acetylisonipecotoyl chloride, 1-acetyl-4-piperidinecarbonyl chloride, 1-acetyl isonipecotoyl chloride, acmc-20aoys, acetylisonipecotoyl chloride, 1acetylisonipecotoyl chloride, n-acetylisonipecotyl chloride, ksc274a6b, n-acetyl isonipecotoyl chloride
PubChem CID 100950
Nombre IUPAC cloruro de 1-acetilpiperidina-4-carbonilo
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylpiperidine-4-carbonyl chloride
Nombre de nota may contain up to ≈1M free HCl
Punto de fusión 131°C to 133°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 389571
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.64
Porcentaje de pureza 97%