Learn More
Cloruro de 1-acetilpiperidina-4-carbonilo, 97 %, puede contener hasta alrededor de 1 M libre de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetylpiperidine-4-carbonyl chloride |
| Nombre de nota | may contain up to ≈1M free HCl |
| Punto de fusión | 131°C to 133°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 389571 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.64 |
| Porcentaje de pureza | 97% |