Learn More
1-Acetilpiperidin-4-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10603043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10603043 250 mg 250 miligramos
10773843 1 g 1 g
10472464 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10603043 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW04588CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 25503-91-7
Fórmula molecular C8H12N2O
Peso molecular (g/mol) 152.20
Número MDL MFCD00221055
Clave InChI NFDGRMQIOHRQHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-4-piperidinecarbonitrile, 1-acetyl-4-cyanopiperidine, 1-acetyl-isonipecotonitrile, 4-piperidinecarbonitrile,1-acetyl, 1-ethanoylpiperidine-4-carbonitrile
PubChem CID 2756286
Nombre IUPAC 1-acetilpiperidina-4-carbonitrilo
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylpiperidine-4-carbonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2