Learn More
1-acetilpiperazina, TRC
Código de producto. 30322893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322893 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30322893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187245100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylpiperazine
CAS 13889-98-0
Fórmula molecular C6 H12 N2 O
Cantidad 100 g
Sinónimo 4-Acetylpiperazine, 1-(Piperazinyl)ethanone, 1-(Piperazine-1-yl)ethan-1-one, 1-(Piperazin-1-yl)ethanone, 1-(1-Piperazinyl)ethanone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O/c1-6(9)8-4-2-7-3-5-8/h7H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCNCC1
Nombre IUPAC 1-piperazina-1-iletanona
Peso molecular (g/mol) 128.172
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.095