Learn More
1-Acetilpiperacina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10205921 5 g Frasco de vidrio 5 g
10113211 25 g Frasco de vidrio 25 g
10761234 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10205921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346830050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13889-98-0
Fórmula molecular C6H12N2O
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00058676
Clave InChI PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine, acetylpiperazine, 1-acetyl piperazine, piperazine, 1-acetyl, 1-piperazin-1-yl-ethanone, 1-piperazin-1-yl ethanon
PubChem CID 83795
Nombre IUPAC 1-piperazina-1-iletanona
SMILES CC(=O)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylpiperazine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 31°C to 34°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23,IV,201
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Acetylpiperazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.