Learn More
1-acetilpiperazina, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443207 10 g 10 g
15463207 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20200.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128.175 g/mol
La 1-acetilpiperazina se puede utilizar en la síntesis de series de derivados de indolizinoquinolina-5,12-diona sustituidos con 7-alcoxilo y N-(naft-1-ilmetil)-pirimidin-4-aminas 2-sustituidas y 2-N-sustituidas -benzhidrilpirimidin-4-aminas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-acetilpiperazina puede usarse en la síntesis de series de derivados de 7-alcoil sustituido indolizinoquinolina-5,12-diona y 2-substituido-N-(nafto-1-ilmetil)-pirimidina-4-aminas y 2-sustituido-N-benzhidrilpirimidina-4-aminas.
Solubilidad
Soluble en agua a 210 g/l (20 °C).
Notas
Higroscópico.Almacenar en gas inerte.Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13889-98-0
Fórmula molecular C6H12N2O
Peso molecular (g/mol) 128.175
Número MDL MFCD00058676
Clave InChI PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine
PubChem CID 83795
Nombre IUPAC 1-piperazina-1-iletanona
SMILES CC(=O)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylpiperazine
Punto de fusión 30°C to 34°C
Punto de ebullición 127°C to 130°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Cantidad 10 g
Beilstein 112220
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble aq. soln. 210 g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.18
Porcentaje de pureza 99%