Learn More
1-acetilnaftaleno, TRC
Código de producto. 30314187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
30314187 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30314187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA186940250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylnaphthalene
CAS 941-98-0
Fórmula molecular C12H10O
Cantidad 250 g
Sinónimo 1'-Acetonaphthone, 1-(1-Naphthalenyl)ethanone, 1-(1-Naphthyl)ethanone, 1-(Naphthalen-4-yl)ethanone, 1-Acetonaphthalene, 1-Acetonaphthone, 1-Naphthyl Methyl Ketone, Methyl 1-Naphthyl Ketone, Methyl alpha-Naphthyl Ketone, NSC 7659, alpha-Acetonaphthone, alpha-Acetylnaphthalene, alpha-Naphthyl Methyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC 1-naftalen-1-iletanona
Peso molecular (g/mol) 170.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0732