Learn More
1-Acetilnaftaleno, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499733 250 g 250 g
11489733 50 g 50 g
11479733 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499733 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12918.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 941-98-0 | C12H10O | 170.211 g/mol
They are used as ingredients of fragrances. Their derivatives are used as anti-tubercular agents. The end applications include soap, detergent, beauty care product, household product. It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como ingrediente de fragancias. Sus derivados se utilizan como agentes antituberculosos. Entre sus aplicaciones finales se incluyen: jabón, detergente, productos de belleza, productos para el hogar. Se utiliza principalmente como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol etílico. Insoluble en aceite de parafina.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 941-98-0
Fórmula molecular C12H10O
Peso molecular (g/mol) 170.211
Número MDL MFCD00004013
Clave InChI QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
PubChem CID 13663
Nombre IUPAC 1-naftalen-1-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylnaphthalene
Punto de fusión 9°C to 11°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 302°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.628
Cantidad 250 g
Beilstein 1100618
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethyl alcohol. Insoluble in paraffin oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza ≥97%