Learn More
Ácido 1-acetilisonipecótico, TRC
Código de producto. 30327362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327362 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30327362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17954010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylisonipecotic Acid
CAS 25503-90-6
Fórmula molecular C8 H13 N O3
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-acetilpiperidina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 171.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0895