Learn More
1-Acetilisatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398536 25 g 25 g
11378536 1 g 1 g
11388536 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17597.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 574-17-4 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 574-17-4
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD00158542
Clave InChI LPGDEHBASRKTDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetylisatin, n-acetylisatin, 1-acetyl-1h-indole-2,3-dione, acetylisatin, 1-acetylindoline-2,3-dione, 1-acetyl-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-acetyl, indole-2,3-dione, 1-acetyl, 1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, n-acetyl-isatin
PubChem CID 11321
ChEBI CHEBI:16050
Nombre IUPAC 1-acetilindol-2,3-diona
SMILES CC(=O)N1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylisatin
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 25 g
Beilstein 113959
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%