Learn More
1-Acetilisatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378536 1 g 1 g
11388536 5 g 5 g
11398536 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17597.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 574-17-4 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 574-17-4
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD00158542
Clave InChI LPGDEHBASRKTDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetylisatin, n-acetylisatin, 1-acetyl-1h-indole-2,3-dione, acetylisatin, 1-acetylindoline-2,3-dione, 1-acetyl-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-acetyl, indole-2,3-dione, 1-acetyl, 1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, n-acetyl-isatin
PubChem CID 11321
ChEBI CHEBI:16050
Nombre IUPAC 1-acetilindol-2,3-diona
SMILES CC(=O)N1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylisatin
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 1 g
Beilstein 113959
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Acetylisatin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Acetyl-1H-indole-2,3-dione