Learn More
Cloruro de 1-acetilindolina-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476947 10 g 10 g
15466947 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34044.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 52206-05-0 | C10H10ClNO3S | 259.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52206-05-0
Fórmula molecular C10H10ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 259.70
Número MDL MFCD07368558
Clave InChI QNFXLCHANYHGIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 1-acetylindoline-5-sulfonyl chloride, 1-acetyl-5-indolinesulfonoyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 1-acetyl-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-indolinesulfonyl chloride, n-acetylindoline-5-sulphonyl chloride, 1-acetyl-5-chlorosulfonyl indoline, 1-acetylindoline-5-sulfonylchloride, pubchem5449, acetylindolinesulfonoylchloride
PubChem CID 14024596
Nombre IUPAC cloruro de 1-acetil-2,3-dihidroindol-5-sulfonilo
SMILES CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylindoline-5-sulfonyl chloride
Punto de fusión 172°C to 174°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.71
Porcentaje de pureza 97%