Learn More
1-Acetilindol-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457094 25 g 25 g
11437094 1 g 1 g
11447094 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457094 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21527.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 22948-94-3 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22948-94-3
Fórmula molecular C11H9NO2
Peso molecular (g/mol) 187.198
Número MDL MFCD00039691
Clave InChI LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-1h-indole-3-carbaldehyde, n-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl, 1-acetyl-3-formylindole, zlchem 389, pubchem7227, n-acetylindole-3-aldehyde, acmc-1crl1
PubChem CID 89915
Nombre IUPAC 1-acetilindol-3-carbaldehído
SMILES CC(=O)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 160°C to 164°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 98%