Learn More
1-Acetilindol-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437094 1 g 1 g
11447094 5 g 5 g
11457094 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437094 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21527.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 22948-94-3 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22948-94-3
Fórmula molecular C11H9NO2
Peso molecular (g/mol) 187.198
Número MDL MFCD00039691
Clave InChI LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-1h-indole-3-carbaldehyde, n-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl, 1-acetyl-3-formylindole, zlchem 389, pubchem7227, n-acetylindole-3-aldehyde, acmc-1crl1
PubChem CID 89915
Nombre IUPAC 1-acetilindol-3-carbaldehído
SMILES CC(=O)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 160°C to 164°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 98%