Learn More
1-acetilimidazolidintiona, TRC
Código de producto. 30321436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30321436 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30321436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17918525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylimidazolidine-2-thione
CAS 5391-52-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 H8 N2 O S
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-Acetylimidazolidine-2-thione
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2OS/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9)
SMILES CC(=O)N1CCNC1=S
Nombre IUPAC 1-(2-sulfanilidenoimidazolidin-1-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 144.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0357
Porcentaje de pureza >95