Learn More
1-Acetilimidazolidin-2-tiona, Mikromol™
Código de producto. 30051330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30051330 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051330 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0887.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-Acetilimidazolidin-2-tiona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylimidazolidine-2-thione
CAS 5391-52-6
Nombres de analitos o componentes 1-Acetylimidazolidine-2-thione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H8 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Acetylimidazolidine-2-thione, Tizanidine Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2OS/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9)
SMILES CC(=O)N1CCNC1=S
Nombre IUPAC 1-(2-sulfanilidenoimidazolidin-1-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 144.19
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0357 g/mol