Learn More
1-acetilimidazolidin-2-ona, Mikromol™
Descripción
1-acetilimidazolidin-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetylimidazolidin-2-one |
| CAS | 5391-39-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Acetylimidazolidin-2-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Clonidine Hydrochloride Imp. A (EP), Clonidine Imp. A (EP), 1-Acetylimidazolidin-2-one, Clonidine Hydrochloride Impurity A, Clonidine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9) |
| SMILES | CC(=O)N1CCNC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-acetilimidazolidin-2-ona |
| Mostrar más |