Learn More
1-acetilimidazol, TRC
Código de producto. 30322931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322931 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30322931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1791902.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylimidazole
CAS 2466-76-4
Fórmula molecular C5H6N2O
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)N1C=CN=C1
Nombre IUPAC 1-imidazol-1-iletanona
Peso molecular (g/mol) 110.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.048