Learn More
1-acetilimidazol, TRC
Código de producto. 30314898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314898 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30314898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA179190250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylimidazole
CAS 2466-76-4
Fórmula molecular C5H6N2O
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)N1C=CN=C1
Nombre IUPAC 1-imidazol-1-iletanona
Peso molecular (g/mol) 110.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.048