Learn More
1-Acetilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10367490 25 g Frasco de vidrio 25 g
10683173 5 g Frasco de vidrio 5 g
10022210 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10367490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169500250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2466-76-4 | Molecular Formula: C5H6N2O | Molecular Weight: 110.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2466-76-4
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD00005287
Clave InChI VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetylimidazole, n-acetylimidazole, 1-1h-imidazol-1-yl ethanone, 1h-imidazole, 1-acetyl, acetylimidazole, 1-acetyl-1h-imidazole, imidazole, 1-acetyl, 3-acetylimidazole, unii-zmp8x1y11g, ccris 6534
PubChem CID 17174
ChEBI CHEBI:16984
Nombre IUPAC 1-imidazol-1-iletanona
SMILES CC(=O)N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylimidazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93°C to 96°C
Color De beis a blanco o tostado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,thf
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales adherentes o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación