Learn More
1-acetilimidazol-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetylimidazole-13C2 |
| CAS | 2197068-07-6 |
| Fórmula molecular | C313C2H6N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(1H-Imidazol-1-yl)ethan-1-one-1,2-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3/i1+1,5+1 |
| SMILES | [13CH3][13C](=O)n1ccnc1 |
| Nombre IUPAC | 1-imidazol-1-il(1,2-^{13}C_{2})etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 112.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0547 |