Learn More
1-Acetilguanidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774375 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10774375 25 g Frasco de vidrio 25 g
10081364 1 g Frasco de vidrio 1 g
10245114 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10774375 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397440250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5699-40-1 | C3H7N3O | 101.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5699-40-1
Fórmula molecular C3H7N3O
Peso molecular (g/mol) 101.11
Número MDL MFCD00075615
Clave InChI NGGXACLSAZXJGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetylguanidine, 1-acetylguanidine, n-carbamimidoylacetamide, n-aminoiminomethyl acetamide, monoacetyl guanidine, acetylguanidine, n-acetyl-guanidine, acetyl guanidine, n-diaminomethylidene acetamide, 1-acetylguanidne
PubChem CID 38263
Nombre IUPAC N-(diaminometilideno)acetamida
SMILES CC(=O)N=C(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylguanidine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 181.0°C to 183.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Acetylguanidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.