Learn More
Éster metílico del ácido 1-acetilciclopropanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetylcyclopropanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 38806-09-6 |
| Fórmula molecular | C7H10O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Methyl 1-Acetylcyclopropanecarboxylate, Methyl 1-Acetylcyclopropylcarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O3/c1-5(8)7(3-4-7)6(9)10-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OC)C1(C(C)=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-acetilciclopropano-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 142.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.06 |