Learn More
1-Acetilciclohexeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10396110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10396110 5 g Frasco de vidrio 5 g
10508100 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10396110 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102500050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 932-66-1 | C8H12O | 124.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-66-1
Fórmula molecular C8H12O
Peso molecular (g/mol) 124.18
Número MDL MFCD00001547
Clave InChI LTYLUDGDHUEBGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-1-cyclohexene, 1-acetylcyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl ethanone, 1-cyclohexen-1-yl ethanone, ethanone, 1-1-cyclohexen-1-yl, ketone, 1-cyclohexen-1-yl methyl, unii-7539u6wqbl, methyl 1-cyclohexenyl ketone, 1-cyclohexen-1-yl methyl ketone, 1-1-cyclohexenyl-ethanone
PubChem CID 13612
Nombre IUPAC 1-(cyclohex-1-en-1-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CCCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Acetylcyclohexene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 73°C
Color Amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 201°C to 202°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H9COCH3
Índice de refracción 1.4900 to 1.492
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 58
Gravedad específica 0.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido