Learn More
1-acetiladamantano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyladamantane |
| CAS | 1660-04-4 |
| Fórmula molecular | C12H18O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1-(1-Adamantyl)ethanone, 1-(Adamantan-1-yl)ethan-1-one, Adamantyl Methyl Ketone, Methyl adamantyl ketone, Methyl 1-adamantyl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| Nombre IUPAC | 1-(1-adamantil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 178.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.1358 |