Learn More
1-acetil-N, N-dietil-Lisergamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ALD-52 |
| CAS | 3270-02-8 |
| Fórmula molecular | C23 H27 N O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-Acetyllysergic Acid diethylamide, 1-Acetyl LSD |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27NO2/c1-4-24(5-2)23(26)16-10-9-15-11-17-13-20(14(3)25)18-7-6-8-19(22(17)18)21(15)12-16/h6-8,12-13,15-16,20H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15?,16-,20?/m0/s1 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)[C@H]1CCC2CC3=CC(C(=O)C)c4cccc(C2=C1)c34 |
| Nombre IUPAC | (9S)-4-acetil-N,N-dietil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroacefenantrileno-9-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 349.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.2042 |