Learn More
Cloruro de 1-acetil isonipecotoilo, TRC
Código de producto. 30319438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319438 500 mg 500 miligramos
30315209 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30319438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA179550500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylisonipecotoyl Chloride
CAS 59084-16-1
Fórmula molecular C8 H12 Cl N O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Acetyl-4-piperidinecarbonyl Chloride, 1-Acetyl-4-piperidylcarbonyl chloride, 1-Acetylisonipecotoyl chloride, 1-Acetylpiperidin-4-ylcarbonyl chloride, N-Acetylisonipecotoyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12ClNO2/c1-6(11)10-4-2-7(3-5-10)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 1-acetilpiperidina-4-carbonilo
Peso molecular (g/mol) 189.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0557