Learn More
Cloruro de 1-acetil isonipecotoilo, TRC
Código de producto. 30320985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320985 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30320985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1795501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetylisonipecotoyl Chloride
CAS 59084-16-1
Fórmula molecular C8 H12 Cl N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Acetyl-4-piperidinecarbonyl Chloride, 1-Acetyl-4-piperidylcarbonyl chloride, 1-Acetylisonipecotoyl chloride, 1-Acetylpiperidin-4-ylcarbonyl chloride, N-Acetylisonipecotoyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12ClNO2/c1-6(11)10-4-2-7(3-5-10)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 1-acetilpiperidina-4-carbonilo
Peso molecular (g/mol) 189.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0557