Learn More
1-Acetil-5-nitrindolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11439666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439666 50 g 50 g
11419666 2.5 g 2.50 g
11429666 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20212.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33632-27-8
Fórmula molecular C10H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 206.20
Número MDL MFCD00005811
Clave InChI OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-5-nitroindoline, 1-5-nitroindolin-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 1-acetyl-5-nitro, ethanone, 1-2,3-dihydro-5-nitro-1h-indol-1-yl, 1-5-nitro-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-nitro-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, acmc-1ahhj, 5-nitro-n-acetylindoline, maybridge1_006268
PubChem CID 36566
SMILES CC(=O)N1CCC2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-5-nitroindoline
Punto de fusión 175°C to 178°C
Cantidad 50 g
Nombre IUPAC 1-(5-Nitro-2,3-dihidroindol-1-il)etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.2
Porcentaje de pureza 98%