Learn More
1-Acetil-5-bromoindolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494200 25 g 25 g
11478867 1 g 1 g
11488867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494200 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20509.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22190-38-1 | C10H10BrNO | 240.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22190-38-1
Fórmula molecular C10H10BrNO
Peso molecular (g/mol) 240.1
Número MDL MFCD00056017
Clave InChI WQKQAIXOTCPWFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-5-bromoindoline, 1-5-bromoindolin-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, 1-5-bromo-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydroindole, acmc-20ailu, 5-bromo-n-acetylindoline, maybridge1_005011
PubChem CID 721847
Nombre IUPAC 1-(5-bromo-2,3-dihidroindol-1-il)etanona
SMILES CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-5-bromoindoline
Punto de fusión 118°C to 121°C
Cantidad 25 g
Beilstein 165052
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1
Porcentaje de pureza 98%