Learn More
1-Acetil-5-bromoindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410599 1 g 1 g
15430599 250 mg 250 miligramos
15420599 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63745.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 61995-52-6 | C10H8BrNO | 238.084 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61995-52-6
Fórmula molecular C10H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 238.084
Número MDL MFCD00238530
Clave InChI BOMKWHSZGCMFEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-5-bromoindole, 1-acetyl-5-bromo-1h-indole, 1-5-bromo-1h-indol-1-yl ethanone, 1-5-bromoindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-1h-indol-1-yl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-1h-indol-1-yl
PubChem CID 12318076
Nombre IUPAC 1-(5-bromoindol-1-il)etanona
SMILES CC(=O)N1C=CC2=C1C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-5-bromoindole
Cantidad 1 g
Beilstein 1283925
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido