Learn More
1-Acetil-5-(2-aminopropil)indolina-7-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-5-(2-aminopropyl)indoline-7-carbonitrile |
| CAS | 175837-01-1 |
| Fórmula molecular | C14H17N3O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-Acetyl-5-(2-aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-Indole-7-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O/c1-9(16)5-11-6-12-3-4-17(10(2)18)14(12)13(7-11)8-15/h6-7,9H,3-5,16H2,1-2H3 |
| SMILES | NC(C)CC1=CC(C#N)=C(N(C(C)=O)CC2)C2=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-acetil-5-(2-aminopropil)indolina-7-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 243.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.14 |