Learn More
1-Acetil-4-piperidona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465613 5 g 5 g
11475613 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465613 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13512.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 32161-06-1 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
1-Acetyl-4-piperidone is used as an intermediate in the manufacture of chemicals and pharmaceutical drugs, and manufacture of fentanyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-acetil-4-piperidona se utiliza como intermediario en la fabricación de productos químicos y fármacos, y en la fabricación de fentanilo.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en ácido acético.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32161-06-1
Fórmula molecular C7H11NO2
Peso molecular (g/mol) 141.17
Número MDL MFCD00006190
Clave InChI NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-4-piperidone, n-acetyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-acetyl, 1-acetyl-4-piperidinone, 1-acetyl-piperidin-4-one, 1-acetyl-4-oxopiperidine, n-acetyl-4-piperidinone, n-acetyl4-piperidone, pubchem19615, 1-acetylpiperid-4-one
PubChem CID 122563
Nombre IUPAC 1-acetilpiperidin-4-ona
SMILES CC(=O)N1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-4-piperidone
Densidad 1.146
Punto de ebullición 218°C
Temperatura de inflamación 112°C (234°F)
Índice de refracción 1.503
Cantidad 5 g
Beilstein 116031
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.17
Porcentaje de pureza 99%