Learn More
Ácido 1-acetil-4-piperidinacarboxílico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10602135 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10602135 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10602135 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194630050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25503-90-6
Fórmula molecular C8H12NO3
Peso molecular (g/mol) 170.19
Número MDL MFCD00023706
Clave InChI WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetylisonipecotic acid, 1-acetyl-4-piperidine carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl, n-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl-piperidine-4-carboxylic acid, maybridge1_003128, 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid,, acetylisonipecotic acid, acmc-209gkl
PubChem CID 117255
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-4-piperidinecarboxylic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 180.0°C to 182.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, benzene and toluene
Nombre IUPAC ácido 1-acetilpiperidina-4-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Acetyl-4-piperidinecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.