Learn More
1-Acetil-4-(metilamino)piperidina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499750 250 mg 250 miligramos
11409760 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50985.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 139062-96-7 | C8H16N2O | 156.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139062-96-7
Fórmula molecular C8H16N2O
Peso molecular (g/mol) 156.23
Número MDL MFCD07367773
Clave InChI RSEPODZAQBVPOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-4-methylamino piperidine, 1-acetyl-n-methylpiperidin-4-amine, 1-4-methylamino piperidin-1-yl ethan-1-one, 1-4-methylamino piperidin-1-yl ethanone, 4-n-methylamino-1-acetyl-piperidine, 4-piperidinamine, 1-acetyl-n-methyl-9ci, 4-n-methylamino-1-acetyl, acmc-209vt3, 1-acetyl-4-methylaminopiperidine
PubChem CID 19761265
SMILES CNC1CCN(CC1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Nombre IUPAC 1-[4-(metilamino)piperidin-1-il]etan-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23