Learn More
1-Acetil-4-metil-2,5-dihidro-1H-pirrol-2-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10324562
Change view
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10324562 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10324562 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09313DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-4-methyl-2, 5-dihydro-1H-pyrrol-2-one
CAS 34581-92-5
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H9NO2
Número MDL MFCD00173863
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-acetyl-4-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 1-acetyl-4-methyl-5h-pyrrol-2-one, 1-acetyl-4-methyl-1h-pyrrol-2 5h-one, 2h-pyrrol-2-one,1-acetyl-1,5-dihydro-4-methyl
Clave InChI AINPDQRRTXHBAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)N(C1)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-acetil-3-metil-2H-pirrol-5-ona
Peso molecular (g/mol) 139.154
PubChem CID 2774997
Formula Weight (peso de la fórmula) 139
Porcentaje de pureza 97%