Learn More
1-Acetil-4-fluoronaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-4-fluoronaphthalene |
| Densidad | 1.21 |
| Punto de ebullición | 164°C to 166°C (14 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.608 |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.