Learn More
1-Acetil-4-fluoronaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471597 1 g 1 g
11481597 5 g 5 g
11491597 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25004.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 316-68-7 | C12H9FO | 188.201 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 316-68-7
Fórmula molecular C12H9FO
Peso molecular (g/mol) 188.201
Número MDL MFCD00134475
Clave InChI GAMOBQXCYKWQLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethanone, 1-acetyl-4-fluoronaphthalene, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethanone, 4-fluoro-1-acetonaphthone, ethanone, 1-4-fluoro-1-naphthalenyl, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethan-1-one, 4'-fluoro-1'-acetonaphthone, 1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethan-1-one, 4-fluoroacetonaphthone, 4'-fluoro-1'acetonaphthone
PubChem CID 67568
Nombre IUPAC 1-(4-fluoronaftalén-1-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Densidad 1.21
Punto de ebullición 164°C to 166°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.608
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.2
Porcentaje de pureza 97%