Learn More
1-acetil-4-cianopiperidina, TRC
Código de producto. 30318877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318877 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30318877 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA172090500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-4-cyanopiperidine
CAS 25503-91-7
Fórmula molecular C8 H12 N2 O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O/c1-7(11)10-4-2-8(6-9)3-5-10/h8H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C#N
Nombre IUPAC 1-acetylpiperidine-4-carbonitrile
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.095