Learn More
1-acetil-4-benzoilpiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-4-benzoylpiperidine |
| CAS | 25519-79-3 |
| Fórmula molecular | C14 H17 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17NO2/c1-11(16)15-9-7-13(8-10-15)14(17)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-benzoilpiperidin-1-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 231.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.1259 |