Learn More
1-acetil-4-(4-hidroxifenil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1212 |