Learn More
1-acetil-4-(4-hidroxifenil)piperazina, Mikromol™
Descripción
1-acetil-4-(4-hidroxifenil)piperazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| CAS | 67914-60-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H16 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(4-hidroxifenil)piperazin-1-il]etanona |
| Mostrar más |