Learn More
1-acetil-4-(4-hidroxifenil)piperazina, Mikromol™
Código de producto. 17922466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17922466 25 mg 25 miligramos
17982296 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17922466 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0145.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-acetil-4-(4-hidroxifenil)piperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
CAS 67914-60-7
Nombres de analitos o componentes 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(O)cc2
Nombre IUPAC 1-[4-(4-hidroxifenil)piperazin-1-il]etanona
Peso molecular (g/mol) 220.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1212 g/mol