Learn More
1-Acetil-4-(4-hidroxifenil)piperacina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10675702 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10675702 50 g Frasco de vidrio 50 g
10221323 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10675702 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 100340500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67914-60-7
Fórmula molecular C12H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 220.27
Número MDL MFCD00044905
Clave InChI AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
PubChem CID 712441
Nombre IUPAC 1-[4-(4-hidroxifenil)piperazin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100
Punto de fusión 180.0°C to 185.0°C
Color De beige o rosa a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Solubility in water: 4.3g/L (20°C). Other solubilities: 26g/L methanol - 14g/L ethanol, 7g/L 2-propanol - 6g/L chloroform, 6g/L aceton - 140g/L dmf
Transmitancia 70% min. (400nm, 1cm cell) (10% min. in N, N-dimethylformamide)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.