Learn More
1-Acetil-4-(4-hidroxifenil)piperacina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11419587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419587 100 g 100 g
11409587 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22083.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67914-60-7
Fórmula molecular C12H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 220.27
Número MDL MFCD00044905
Clave InChI AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
PubChem CID 712441
Nombre IUPAC 1-[4-(4-hidroxifenil)piperazin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Punto de fusión 180°C to 185°C
Cantidad 100 g
Beilstein 795777
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 98%